missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Iodophénylhydrazine, 95%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Iodophenylhydrazine |
| CAS % minimum | 94.0 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Point de fusion | 101,0 °C à 102,0 °C |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 95% |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Formule linéaire | IC6H4NHNH2 |
| Quantité | 5 g |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : insoluble |
| Poids de formule | 234.04 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement Toxic if swallowed. Toxic in contact with skin. Toxic if inhaled. May cause an allergic skin reaction. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.<br/ |
| Precautionary Statement | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF INHALED: Remove to fre |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –