missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 4-acétamido-2-méthylbenzoïque 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A28385G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A28385G 5 g
A283825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A28385G Fournisseur TCI America Code fournisseur A28385G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 103204-69-9
Formule moléculaire C10H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 193.202
Numéro MDL MFCD02258874
Clé InChI AQPDTYYKDYMCTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylamino-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino-2-methyl, 4-acetamido-2-methyl-benzoic acid, acmc-20amqf, 4-acetamido-o-toluic acid, 4'-acetamido-2-methylbenzoicacid, 4-acetylamino-2-methyl-benzoic acid, o-toluic acid, 4-acetamido-6ci, n-acetyl-4-amino-2-methyl-benzoic acid
PubChem CID 2735224
Nom de l’IUPAC Acide 4-acétamido-2-méthylbenzoïque
SOURIRES CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Acetamido-2-methylbenzoic Acid
Point de fusion 237 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 193.20
Pourcentage de pureté ≥96,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline