missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4-Diamino-p-terphényl″ 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D33905G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D33905G 5 g
D33901G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D33905G Fournisseur TCI America Code fournisseur D33905G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3365-85-3
Formule moléculaire C18H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 260.34
Numéro MDL MFCD00051532
Clé InChI QBSMHWVGUPQNJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-diamino-p-terphenyl, 4,4-diaminoterphenyl, 4-4-4-aminophenyl phenyl aniline, ccris 4965, p-terphenyl, 4,4-diamine, 1,1':4',1-terphenyl-4,4-diamine, 4'-4-aminophenyl-1,1'-biphenyl-4-amine, 4,4-diamino-4-terphenyl
PubChem CID 104949
Nom de l’IUPAC 4-[4-(4-aminophényl)phényl]aniline
SOURIRES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,4′′-Diamino-p-terphenyl
Point de fusion 242 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 260.34
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline