Learn More
3-Méthoxy-4-méthylaniline, 99+%
Description
3-Methoxy-4-méthylaniline, obtenue par une substitution électrophile, utilisant la voile du complexe de fer substitué par le 2-méthoxy, suivie d’une cyclisation oxydative avec l’aromatisation concomitante du complexe de fer résultant. Elle est utilisée pour produire de la 8-méthoxy-7-méthylalloxazine. Cette réaction nécessitera de l’éthanol pour solvant, H2O
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
3-Méthoxy-4-méthylaniline, fournies par une substitution électrophile, utilisant la voile du complexe de fer 2-méthoxy substituée suivie d’une cyclisation oxydative avec l’aromatisation concomitante du complexe de fer résultant. Elle est utilisée pour produire de la 8-méthoxy-7-méthylalloxazine. Cette réaction nécessitera de l’éthanol solvant, H2O
solubilité
insoluble dans l’eau.
Notes
Conservez à l’écart des agents oxydants forts. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methoxy-4-methylaniline |
| Point de fusion | 56 °C à 60 °C |
| Quantité | 250 mg |
| Numéro UN | UN2811 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 137.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302+H312+H332-H315-H319 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H331-H302-H312-H315-H319 Toxic if inhaled. Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S. |
| EINECSNumber | 240-500-8 |
| RTECSNumber | CY0888000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche