missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromométhyl-7-méthoxy-1,4-benzoxazine-2-one 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A55531G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A55531G 1 g
A5553100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A55531G Fournisseur TCI America Code fournisseur A55531G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 124522-09-4
Formule moléculaire C10H8BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 270.08
Numéro MDL MFCD00143099
Clé InChI XFCZURAACWKKIH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 195402
Nom de l’IUPAC 3-(bromométhylle)-7-méthoxy-2H-1,4-benzoxazine-2-one
SOURIRES COC1=CC=C2N=C(CBr)C(=O)OC2=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Bromomethyl-7-methoxy-1,4-benzoxazin-2-one [for HPLC Labeling]
Quantité 1 g
Poids de formule 270.08
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur