missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-acide benzoylacrylique, principalement trans, 97%
Description
L’acide 2-buténoïque, 4-oxo-4-phényl-, pourrait réagir avec la morpholine et obtenir l’acide 2-morpholine-4-yl-4-oxo-4-phényl-butyrique. Cette réaction nécessite le solvant du toluène, l’éthanol.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Les applications
de l’acide 2-buténoïque, du 4-oxo-4-phényl- pourraient réagir avec la morpholine et obtenir l’acide 2-morpholine-4-yl-4-oxo-4-phényl-butyrique. Cette réaction nécessite le solvant du toluène, l’éthanol.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Gardez le contenant bien fermé. Conserver loin des agents oxydants.
de l’acide 2-buténoïque, du 4-oxo-4-phényl- pourraient réagir avec la morpholine et obtenir l’acide 2-morpholine-4-yl-4-oxo-4-phényl-butyrique. Cette réaction nécessite le solvant du toluène, l’éthanol.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Gardez le contenant bien fermé. Conserver loin des agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Benzoylacrylic acid |
| Nom Remarque | Principalement trans |
| Point de fusion | 93 °C à 97 °C |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 1817876 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 176.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H301-H315-H319-H335 Toxic if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S. |
| EINECSNumber | 209-496-5 |
| RTECSNumber | EM9259050 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche