missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3-Amino-2-méthoxybenzoïque 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A29385G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A29385G 5 g
A29381G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A29385G Fournisseur TCI America Code fournisseur A29385G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 861306-04-9
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.164
Numéro MDL MFCD09701221
Clé InChI ZBQFWVIYNLHFMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-Amino-o-anisic Acid
PubChem CID 19849158
Nom de l’IUPAC Acide 3-amino-2-méthoxybenzoïque
SOURIRES COC1=C(C=CC=C1N)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Amino-2-methoxybenzoic Acid
Point de fusion 101 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 167.16
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline