missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Méthyl-5-nitrobenzènesulfonyl chlorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M21785G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M21785G 5 g
M217825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M21785G Fournisseur TCI America Code fournisseur M21785G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 121-02-8
Formule moléculaire C7H6ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 235.64
Numéro MDL MFCD00051695
Clé InChI WPGVQDHXOUAJBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 5-nitro-o-toluenesulfonyl chloride, 2-methyl-5-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-5-nitro, 4-nitrotoluen-2-sulfochlorid, o-toluenesulfonyl chloride, 5-nitro, 4-nitrotoluen-2-sulfonylchlorid, 4-nitrotoluene-2-sulphonyl chloride, 4-nitrotoluen-2-sulfochlorid czech, 2-methyl-5-nitrophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 8457
Nom de l’IUPAC 2-méthyl-5-nitrobenzène-1-chlorure de sulfonyle
SOURIRES CC1=CC=C(C=C1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonyl Chloride
Point de fusion 46 °C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 198 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3261
Poids de formule 235.64
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Morceaux cristallins
RTECSNumber XT8000000
TSCA Non