missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-3-chlorobenzotrifluoride 97.0+%, TCI America™
68,97 $ - 277,75 $
Identifiants chimiques
| CAS | 433-94-3 |
|---|---|
| Molecular Formula | C7H5ClF3N |
| Molecular Weight (g/mol) | 195.57 |
| MDL Number | MFCD00272565 |
| InChI Key | OTRRSPQJZRCMDA-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride, benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 2-chloranyl-6-trifluoromethyl aniline, pubchem2764, 2-chloro-6-trifluoromethyl benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl phenylamine, 6-chloro-2-trifluoromethyl phenylamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride |
| PubChem CID | 2756384 |
| IUPAC Name | 2-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline |
| SMILES | NC1=C(Cl)C=CC=C1C(F)(F)F |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
A15105G
|
TCI America
A15105G |
5 g |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
A151025G
|
TCI America
A151025G |
25 g |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 433-94-3 | |
| 195.57 | |
| OTRRSPQJZRCMDA-UHFFFAOYSA-N | |
| 2756384 | |
| NC1=C(Cl)C=CC=C1C(F)(F)F |
| C7H5ClF3N | |
| MFCD00272565 | |
| 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride, benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 2-chloranyl-6-trifluoromethyl aniline, pubchem2764, 2-chloro-6-trifluoromethyl benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl phenylamine, 6-chloro-2-trifluoromethyl phenylamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride | |
| 2-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline |
Spécifications
| 433-94-3 | |
| 40°C | |
| MFCD00272565 | |
| 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride, benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 2-chloranyl-6-trifluoromethyl aniline, pubchem2764, 2-chloro-6-trifluoromethyl benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl phenylamine, 6-chloro-2-trifluoromethyl phenylamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride | |
| NC1=C(Cl)C=CC=C1C(F)(F)F | |
| 195.57 | |
| 195.57 | |
| Liquid |
| Yellow | |
| C7H5ClF3N | |
| 5 g | |
| OTRRSPQJZRCMDA-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline | |
| 2756384 | |
| ≥97.0% (GC) | |
| 2-Amino-3-chlorobenzotrifluoride |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'einecsNumber' : (3)-0266
missing translation for 'tsca' : No