missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Chlorhydrate de dichlorophénylhydrazine, 98+%

Numéro de catalogue. AAA1196806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1196806 5 g
AAA1196803 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1196806 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1196806
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 50709-36-9 | C6H7Cl3N2 | 213,486 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 50709-36-9
Formule moléculaire C6H7Cl3N2
Poids moléculaire (g/mol) 213.486
Numéro MDL MFCD00012930
Clé InChI CQNIYLLTIOPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 2,6-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 2,6-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, acmc-209kpe, ksc491e8j, 2,6-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,6-dichlorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 2723909
Nom de l’IUPAC (2,6-dichlorophényl)hydrazine; Chlorhydrate
SOURIRES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NN)Cl.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼225 °C (décomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 4569738
Poids de formule 213.5
Pourcentage de pureté ≥98%
Hazard Category H302+H312+H332-H315-H319-H335-H500
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H311-H332-H319
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
DOTInformation Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
EINECSNumber 256-730-7
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche