missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Diméthoxybenzènesulfonamide, 96%

Numéro de catalogue. AAH3170703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AAH3170703 1 g
AAH3170706 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH3170703 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3170703

CAS : 51770-71-9 | C8H11NO4S | 217,24 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 51770-71-9
Molecular Formula C8H11NO4S
Molecular Weight (g/mol) 217.24
MDL Number MFCD06147001
InChI Key MGHCDRVTMABICG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide,2,4-dimethoxy
PubChem CID 6469795
IUPAC Name 2,4-diméthoxybenzinsulfonamide
SMILES COC1=CC(OC)=C(C=C1)S(N)(=O)=O

Spécifications

Melting Point 166°C to 170°C
Quantity 1 g
Formula Weight 217.25
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 2,4-Dimethoxybenzenesulfonamide
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche