missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GVS Poretics™ Disque en polycarbonate de 13 mm
Description
Propriétés
- La membrane en polycarbonate est fabriquée selon GVS un procédé de production en deux étapes qui applique des normes de qualité élevées.
- Ce procédé unique permet un meilleur contrôle sur la taille et la densité des pores afin de s’assurer que les propriétés physiques de chaque membrane correspondent précisément à vos spécifications.
- La membrane résultante est un mince film de polycarbonate translucide, microporeux, avec une surface lisse et plate. Toutes les particules plus grandes que la taille des pores sont capturées à sa surface. Il est idéal pour la collecte d’échantillons pour des analyses sanguines ou pour la filtration à haute pureté et à usage général.
Caractéristiques
- La taille et la densité absolues des pores permettent un contrôle du flux des liquides circulant à travers la membrane, capturant 100% des cellules plus grandes que la taille des pores.
- Une surface lisse, mince, semblable à un verre, la rend idéale pour l’identification des particules par microscopie.
- Une résistance supérieure à la traction de 207 bars (> 3000 psi) maintient la taille et la densité des pores, et ne s’étire pas.
- Des extractibles faibles garantissent que les tests seront propres et favorisent des résultats constants.
- Une absorption/adsorption négligeable maximise la récupération critique de la solution.
- Disponible sous forme hydrophile ou hydrophobe, il permet une large gamme d’applications de produits.
Applications
- Contrôle du débit des réactifs par test
- Filtration générale
- Filtration et préfiltration précises
- Élimination des globules rouges du plasma
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Jetable | Usage limité |
| Type de filtre | Filtre à membrane |
| Format | Disque |
| Matériau | PCTE |
| Taille des pores | 0,4 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Catégorie | Membrane discale |