missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Fluoro-3-iodobenzène, 99%

Numéro de catalogue. AAA1170622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1170622 100 g
AAA1170614 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1170622 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1170622
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1121-86-4 | C6H4FI | 222,00 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1121-86-4
Formule moléculaire C6H4FI
Poids moléculaire (g/mol) 222.00
Numéro MDL MFCD00001044
Clé InChI VSKSBSORLCDRHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoroiodobenzene, m-fluoroiodobenzene, 3-iodofluorobenzene, m-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo, m-fluorobenzene, 1-fluoro-3-iodo-benzene, 1-iodo-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1-iodobenzene, m-fluorjodbenzol
PubChem CID 70725
Nom de l’IUPAC 1-fluoro-3-iodobenzène
SOURIRES FC1=CC=CC(I)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Fluoro-3-iodobenzene
Point de fusion -42 °C
Densité 1.898
Point d’ébullition 77 °C à 78 °C (19 mmHg)
Point d’éclair 67 °C (152 °F)
Indice de réfraction 1.584
Quantité 100 g
Beilstein 2039305
Sensibilité Sensible à la lumière
Poids de formule 222
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H227-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
Precautionary Statement P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
EINECSNumber 214-339-9
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche