missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromo-6-phénylhexane, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Boiling Point | 115°C to 118°C (6 mmHg) |
| Refractive Index | 1.5295 |
| Quantity | 5 g |
| Beilstein | 2207649 |
| Formula Weight | 241.18 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 1-Bromo-6-phenylhexane |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche