missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Diétoxybenzène, 98%

Numéro de catalogue. AAA1538536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1538536 500 g
AAA1538514 25 g
AAA1538522 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1538536 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1538536
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 122-95-2 | C10H14O2 | 166,22 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 122-95-2
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00015146
Clé InChI VWGNFIQXBYRDCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,4-diethoxy, p-diethoxybenzene, hydroquinone diethyl ether, benzene, p-diethoxy, diethoxybenzene, 1,4-diethoxy-benzen, benzene,4-diethoxy, 1,4-diethoxybenzol, hydroquinonedlethylether, acmc-209ans
PubChem CID 67150
Nom de l’IUPAC 1,4-diéthyboxybenzène
SOURIRES CCOC1=CC=C(OCC)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,4-Diethoxybenzene
Point de fusion 69 °C à 71 °C
Point d’ébullition 245 °C à 248 °C
Quantité 500 g
Beilstein 2044373
Poids de formule 166.22
Pourcentage de pureté 98%
EINECSNumber 204-585-5
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche