missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,10-Phenanthroline, 0.3% (w/v), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. p-3251191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Emballage:
Natural Poly Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
552216 500 mL Natural Poly Bottle
552232 1 L Natural Poly Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 552216 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 552216

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5144-89-8 , 7732-18-5 , 7647-01-0
Formule moléculaire C12H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.23
Numéro MDL MFCD00149973
Clé InChI PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
PubChem CID 21226
Nom de l’IUPAC 1,10-phenanthroline hydrate
SOURIRES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1, 10-Phenanthroline
CAS % minimum 0.29, 98.0, 0.12
CAS % maximal 0.3, 100.0, 0.12
Emballage Natural Poly Bottle
Solvant ou matrice Aqueous Solution
Quantité 500 mL
Notes sur la concentration ou la composition 0.3% (w/v)