accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 99-04-7

IUPAC Nor: 3-methylbenzoic acid
Synonymes: toluic acid cadmium salt 3-toluic acid β-bethylbenzoic acid β-bethylbenzoate zinc salt 3-toluic acid barium salt 3-toluic acid β-methylbenzoic acid M-toluic acid
Poids moléculaire (g/mol): 136.15
Formule moléculaire: C8H8O2
InChi Key: GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (6)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (6)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (6)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)