accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONHBr

CAS RN 934-05-4

IUPAC Nor: methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Synonymes: methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 204.02
Formule moléculaire: C6H6BrNO2
InChi Key: ZXFCRVGOHJHZNF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC(Br)=CN1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats