CAS RN 87488-84-4
IUPAC Nor:
1-(2-bromophenyl)-1H-pyrazole
Synonymes:
1-(2-bromophenyl)pyrazole
Poids moléculaire (g/mol):
223.07
Formule moléculaire:
C9H7BrN2
InChi Key:
QNDJHGODPWAKAO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrC1=CC=CC=C1N1C=CC=N1
1
–
1
de
1
résultats
1
1-(2-Bromophényl)-1H-pyrazole, ≥97%, Thermo Scientific™
CAS: 87488-84-4 Formule moléculaire: C9H7BrN2 Poids moléculaire (g/mol): 223.07 Numéro MDL: MFCD06659065 Clé InChI: QNDJHGODPWAKAO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-2-bromophenyl-1h-pyrazole,1-2-bromophenyl pyrazole,1-2-bromo-phenyl-1h-pyrazole,2-bromophenyl pyrazole,acmc-209qo1,1h-pyrazole,1-2-bromophenyl,1h-pyrazole, 1-2-bromophenyl PubChem CID: 2795433 Nom de l’IUPAC: 1-(2-bromophényl)-1H-pyrazole SOURIRES: BrC1=CC=CC=C1N1C=CC=N1