CAS RN 843-55-0
IUPAC Nor:
4-[1-(4-hydroxyphenyl)cyclohexyl]phenol
Synonymes:
4-[1-(4-hydroxyphenyl)cyclohexyl]phenol
Poids moléculaire (g/mol):
268.36
Formule moléculaire:
C18H20O2
InChi Key:
SDDLEVPIDBLVHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC=C(C=C1)C1(CCCCC1)C1=CC=C(O)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
1,1-Bis(4-hydroxyphényl)cyclohexane 98,0+%, TCI America™
CAS: 843-55-0 Formule moléculaire: C18H20O2 Poids moléculaire (g/mol): 268.356 Numéro MDL: MFCD00019341 Clé InChI: SDDLEVPIDBLVHC-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 232446 Nom de l’IUPAC: 4-[1-(4-hydroxyphényl)cyclohexyl]phénol SOURIRES: C1CCC(CC1)(C2=CC=C(C=C2)O)C3=CC=C(C=C3)O