accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNOO

CAS RN 7697-37-2

IUPAC Name: nitric acid
Synonyms: nitric acid|red fuming nitric acid
Molecular Weight (g/mol): 63.01
Molecular Formula: HNO3
InChi Key: GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O[N+]([O-])=O
Grade 
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (19)
  • (6)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (51)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (6)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (116)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (1)
  • (147)
  • (17)
Concentration 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (14)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Quantity 
  • (1)
  • (30)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (30)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (28)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (3)
  • (47)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (30)
  • (16)
  • (1)
  • (1)
  • (14)
  • (13)
  • (23)
  • (8)
  • (137)
  • (76)
  • (16)
  • (62)
  • (4)
  • (25)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (19)
  • (6)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (51)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (6)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (116)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (147)
  • (17)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (14)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (30)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (30)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (28)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (47)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (23)
  • (1)
  • (37)
  • (32)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)