accessibility menu, dialog, popup

UserName

Br

CAS RN 768-90-1

IUPAC Nor: 1-bromoadamantane
Synonymes: 1-bromoadamantane
Poids moléculaire (g/mol): 215.13
Formule moléculaire: C10H15Br
InChi Key: VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (4)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)