CAS RN 75462-59-8
IUPAC Nor:
1-(chloromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Synonymes:
1-(chloromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol):
262.58
Formule moléculaire:
C9H5ClF6
InChi Key:
OINTXXMBRBLMHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)(F)C1=CC(=CC(CCl)=C1)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle chlorure 97,0+%, TCI America™
CAS: 75462-59-8 Formule moléculaire: C9H5ClF6 Poids moléculaire (g/mol): 262.579 Numéro MDL: MFCD00009906 Clé InChI: OINTXXMBRBLMHH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3,5-bis trifluoromethyl benzyl chloride,1-chloromethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene,3,5-bis-trifluoromethyl benzyl chloride,3,5-bis trifluoromethyl benzylchloride,3,5-di trifluoromethyl benzyl chloride,benzene, 1-chloromethyl-3,5-bis trifluoromethyl,3,5-bis trifluoromethyl-1-chloromethyl benzene,1,3-bis trifluoromethyl-5-chloromethyl benzene PubChem CID: 123576 Nom de l’IUPAC: 1-(chlorométhyl)-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène SOURIRES: C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CCl