accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCl

CAS RN 75-09-2

IUPAC Name: dichloromethane
Synonyms: methylene chloride|methylene dichloride|chloride, methylene|methylenchlorid|chlorure de methylene|aerothene MM|methylene bichloride|solmethine|solaesthin|narkotil
Molecular Weight (g/mol): 84.93
Molecular Formula: CH2Cl2
InChi Key: YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCCl
Molecular Weight (g/mol) 
  • (1)
  • (189)
Quantity 
  • (39)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (25)
  • (7)
  • (10)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (31)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (17)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
Grade 
  • (22)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (4)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (24)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (2)
  • (17)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (8)
Percent Purity 
  • (5)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (11)
  • (7)
  • (2)
  • (3)
  • (13)
  • (4)
  • (9)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (11)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
Boiling Point 
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (46)
  • (39)
  • (17)
  • (2)
  • (11)
  • (9)
  • (16)
  • (1)
  • (14)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (29)
  • (3)
  • (19)
  • (1)
  • (65)
  • (1)
  • (189)
  • (39)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (25)
  • (7)
  • (10)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (31)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (17)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (22)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (4)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (24)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (2)
  • (17)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (8)
  • (5)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (11)
  • (7)
  • (2)
  • (3)
  • (13)
  • (4)
  • (9)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (11)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (17)
  • (1)
  • (1)
  • (1)