CAS RN 7301-93-1
IUPAC Nor:
(2-bromoethyl)triphenylphosphanium bromide
Synonymes:
(2-bromoethyl)triphenylphosphanium bromide
Poids moléculaire (g/mol):
450.15
Formule moléculaire:
C20H19Br2P
InChi Key:
ZHLVWYZWQPNQDQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Br-].BrCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
(2-Bromoéthyle)bromure de triphénylphosphonium, 98%
(2-Bromoéthyle)bromure de triphénylphosphonium, 98%
CAS: 7301-93-1 Formule moléculaire: C20H19Br2P Poids moléculaire (g/mol): 450.15 Numéro MDL: MFCD04039352 Clé InChI: ZHLVWYZWQPNQDQ-UHFFFAOYSA-M Synonyme: 2-bromoethyl triphenylphosphonium bromide,phosphonium, 2-bromoethyl triphenyl-, bromide,2-bromoethyl triphenylphosohonium bromide,2-bromoethyl triphenylphosphanium bromide,2-bromoethyl triphenyl phosphanium bromide,2-bromoethyl triphenyl phosphonium bromide,phosphonium, 2-bromoethyl triphenyl-,bromide PubChem CID: 22210408 Nom de l’IUPAC: 2-bromoéthyl(triphényl)phosphanium; bromure SOURIRES: [Br-].BrCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1