accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3O

CAS RN 693-54-9

IUPAC Nor: decan-2-one
Synonymes: 2-decanone
Poids moléculaire (g/mol): 156.27
Formule moléculaire: C10H20O
InChi Key: ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCC(C)=O
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)