accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 67469-78-7

IUPAC Nor: dihydrogen 1-{2-[bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl}-4-(3-phenylpropyl)piperazine dichloride
Synonymes: vanoxerine
Poids moléculaire (g/mol): 523.49
Formule moléculaire: C28H34Cl2F2N2O
InChi Key: MIBSKSYCRFWIRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].FC1=CC=C(C=C1)C(OCCN1CCN(CCCC2=CC=CC=C2)CC1)C1=CC=C(F)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats