accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOH

CAS RN 623-50-7

IUPAC Nor: ethyl 2-hydroxyacetate
Synonymes: ethyl 2-hydroxyacetate
Poids moléculaire (g/mol): 104.11
Formule moléculaire: C4H8O3
InChi Key: ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CO
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (5)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)