accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 61413-54-5

H3COOHNO

CAS RN 61413-54-5

IUPAC Nor: 4-[3-(cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]pyrrolidin-2-one
Synonymes: rolipram bevacizumab 咯利普兰
Poids moléculaire (g/mol): 275.35
Formule moléculaire: C16H21NO3
InChi Key: HJORMJIFDVBMOB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1OC1CCCC1)C1CNC(=O)C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats