accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 60811-18-9

BrFCl

CAS RN 60811-18-9

IUPAC Nor: 4-bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
Synonymes: 4-bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
Poids moléculaire (g/mol): 209.44
Formule moléculaire: C6H3BrClF
InChi Key: AGYWDGVTLKNTBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(Cl)C=CC(Br)=C1
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)