accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOHOHONOHNO

CAS RN 58-96-8

IUPAC Nor: 1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Synonymes: β-uridine allo-uridine allo uridine allouridine uridine (substance) arauridine 1-β-delta-ribofuranosyluracil
Poids moléculaire (g/mol): 244.2
Formule moléculaire: C9H12N2O6
InChi Key: DRTQHJPVMGBUCF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC1OC(C(O)C1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (4)
  • (5)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (6)
  • (1)
Forme physique 
  • (5)
Niveau 
  • (1)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)