CAS RN 5558-66-7
IUPAC Nor:
2,2-diphenylpropanoic acid
Synonymes:
A,A-diphenylpropionic acid
Poids moléculaire (g/mol):
226.28
Formule moléculaire:
C15H14O2
InChi Key:
ODELFXJUOVNEFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Acide 2,2-diphénylpropionique 96,0+%, TCI America™
CAS: 5558-66-7 Formule moléculaire: C15H14O2 Poids moléculaire (g/mol): 226.275 Numéro MDL: MFCD00004189 Clé InChI: ODELFXJUOVNEFZ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,2-diphenylpropionic acid,2,2-diphenylpropionicacid,a,a-diphenylpropionic acid,alpha,alpha-diphenylpropionic acid,acmc-209lnv,cambridge id 7170182,2,2-diphenyl propanoic acid,2,2-diphenyl propionic acid,2,2-di phenyl propanoic acid,# PubChem CID: 79676 Nom de l’IUPAC: Acide 2,2-diphénylpropanoïque SOURIRES: CC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)O