accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5421-46-5

NH4OOHS

CAS RN 5421-46-5

IUPAC Nor: ammonium 2-sulfanylacetate
Synonymes: ammonium thioglycolate
Poids moléculaire (g/mol): 109.14
Formule moléculaire: C2H7NO2S
InChi Key: ZZTCCAPMZLDHFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [NH4+].[O-]C(=O)CS
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
pH 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)