accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 53-70-3

IUPAC Nor: pentacyclo[12.8.0.0³,¹².0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]docosa-1,3(12),4,6,8,10,13,15,17,19,21-undecaene
Synonymes: dibenz(A,H)anthracene DBA dibenzo(a,h)anthracene 1,2,5,6-dibenzanthraceen 1,2,5,6-dibenzanthracene DB(a,h)A 1,2:5,6-benzanthracene ccris 208 1,2:5,6-dibenzanthracene rcra waste number U063
Poids moléculaire (g/mol): 278.35
Formule moléculaire: C22H14
InChi Key: LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC=C2C(C=CC3=CC4=C(C=CC5=CC=CC=C45)C=C23)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats