accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5153-25-3

IUPAC Nor: 2-ethylhexyl 4-hydroxybenzoate
Synonymes: 2-ethylhexyl 4-hydroxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol): 250.34
Formule moléculaire: C15H22O3
InChi Key: VTIMKVIDORQQFA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(O)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats