accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3(S)(S)CH3(R)(R)H3C(S)OHCH3H3C(R)(R)CH3(S)OHO

CAS RN 508-02-1

IUPAC Nor: (4aS,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,12bR,14bS)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-icosahydropicene-4a-carboxylic acid
Synonymes: oleanolic acid hederins astrantiagenin C virgaureagenin B oleanol oleanic acid giganteumgenin C triterpenes, oleanane oleanane triterpenes caryophyllin
Poids moléculaire (g/mol): 456.71
Formule moléculaire: C30H48O3
InChi Key: MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
SMILES: CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)