accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOBr

CAS RN 4783-82-8

IUPAC Nor: 2-(4-bromophenoxy)pyridine
Synonymes: 2-(4-bromophenoxy)pyridine
Poids moléculaire (g/mol): 250.1
Formule moléculaire: C11H8BrNO
InChi Key: FOKJQGKEVMZAJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats