CAS RN 40889-91-6
CAS RN 40889-91-6
IUPAC Nor:
2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
Synonymes:
2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
Poids moléculaire (g/mol):
196.55
Formule moléculaire:
C7H4ClF3O
InChi Key:
SUIZARUATMVYRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol 98.0+%, TCI America™
CAS: 40889-91-6 Formule moléculaire: C7H4ClF3O Poids moléculaire (g/mol): 196.553 Numéro MDL: MFCD00019995 Clé InChI: SUIZARUATMVYRT-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-chloro-5-trifluoromethyl phenol,4-chloro-3-hydroxybenzotrifluoride,phenol, 2-chloro-5-trifluoromethyl,2-chloro-5-trifluoromethyl-phenol,3-hydroxy-4-chlorobenzotrifluoride,m-cresol, 6-chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-,,pubchem2851,2-chloranyl-5-trifluoromethyl phenol,2-chloro-5-trifluoromethyl phenol # CID PubChem: 123498 Nom IUPAC: 2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenol SMILES: C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)O)Cl