accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBrBrHN

CAS RN 39416-48-3

IUPAC Nor: —
Synonymes: —
Poids moléculaire (g/mol): 319.82
Formule moléculaire: C5H6Br3N
InChi Key: GWJBDYRGIFGTOG-UHFFFAOYSA-O
SMILES: [H+].[Br].[Br].[Br].C1=CC=NC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (3)
  • (2)
  • (3)
Niveau 
  • (5)
Forme physique 
  • (3)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (2)