missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perbromure de bromure de bromure de pyridinium 85,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P0825500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P0825500G 500 g
P082525G 25 g
P0825100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. P0825500G Fournisseur TCI America Code fournisseur P0825500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 39416-48-3
Formule moléculaire C5H6Br3N
Numéro MDL MFCD00013223
Synonyme Pyridine Hydrobromide Perbromide, Pyridinium Tribromide

Spécifications

Nom ou substance chimique Pyridinium Bromide Perbromide
Point de fusion 136 °C
Quantité 500 g
Numéro UN 1759
Poids de formule 319.82
Pourcentage de pureté ≥85,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline