CAS RN 3586-15-0
IUPAC Nor:
3-phenoxybenzoyl chloride
Synonymes:
3-phenoxybenzoyl chloride
Poids moléculaire (g/mol):
232.66
Formule moléculaire:
C13H9ClO2
InChi Key:
TTZXIWBOKOZOPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC(=O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1
1
–
2
de
2
résultats
1
3-Chlorure de phénoxybenzoyle, ≥97%, Thermo Scientific™
CAS: 3586-15-0 Formule moléculaire: C13H9ClO2 Poids moléculaire (g/mol): 232.663 Numéro MDL: MFCD03424712 Clé InChI: TTZXIWBOKOZOPL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: benzoyl chloride, 3-phenoxy,m-phenoxybenzoyl chloride,m-phenoxy benzoylchoride,3-phenoxy benzoyl chloride,3-phenoxy-benzoyl chloride,benzoyl chloride,3-phenoxy PubChem CID: 2760341 Nom de l’IUPAC: 3-phénoxybenzoyle chlorure SOURIRES: C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl