CAS RN 3550-21-8
IUPAC Nor:
[isothiocyanato(phenyl)methyl]benzene
Synonymes:
diphenylmethylisothiocyanate
Poids moléculaire (g/mol):
225.31
Formule moléculaire:
C14H11NS
InChi Key:
WDOSFTZMBFYTED-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
S=C=NC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Isothiocyanate de benzhydryle, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Isothiocyanate de benzhydryle, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3550-21-8 Formule moléculaire: C14H11NS Poids moléculaire (g/mol): 225.31 Numéro MDL: MFCD00046815 Clé InChI: WDOSFTZMBFYTED-UHFFFAOYSA-N Synonyme: benzhydryl isothiocyanate,isothiocyanatodiphenylmethane,benzhydrylisothiocyanate,isothiocyanato phenyl methyl benzene,diphenylmethylisothiocyanate,benzene, 1,1'-isothiocyanatomethylene bis,diphenylmethanisothiocyanate,acmc-20alq6,benzhydryl-isothiocyanate,benzhydryl isothio-cyanate PubChem CID: 520742 Nom de l’IUPAC: [isothiocyanato(phényl)méthyl]benzène SOURIRES: S=C=NC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1