CAS RN 3539-42-2
CAS RN 3539-42-2
IUPAC Nor:
2-(4-{2-[4-(carboxymethoxy)phenyl]propan-2-yl}phenoxy)acetic acid
Synonymes:
4-{2-[4-(carboxymethoxy)phenyl]propan-2-yl}phenoxyacetic acid
Poids moléculaire (g/mol):
344.36
Formule moléculaire:
C19H20O6
InChi Key:
ZYGPJSLWIIMUMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
4,4'-Isopropylidenediphenoxyacetic Acid 98.0+%, TCI America™
CAS: 3539-42-2 Formule moléculaire: C19H20O6 Poids moléculaire (g/mol): 344.36 Numéro MDL: MFCD00060114 Clé InChI: ZYGPJSLWIIMUMO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Bisphenol A O,O-Diacetic Acid CID PubChem: 12359775 Nom IUPAC: 2-(4-{2-[4-(carboxymethoxy)phenyl]propan-2-yl}phenoxy)acetic acid SMILES: CC(C)(C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1