accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 345-24-4

ONOBrFF

CAS RN 345-24-4

IUPAC Nor: 1-bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzene
Synonymes: 1-bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzene
Poids moléculaire (g/mol): 237.99
Formule moléculaire: C6H2BrF2NO2
InChi Key: OOUUWURPSUSDTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=C(F)C=C1F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats