CAS RN 32604-29-8
IUPAC Nor:
4'-(acetyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4-yl acetate
Synonymes:
4'-(acetyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4-yl acetate
Poids moléculaire (g/mol):
270.28
Formule moléculaire:
C16H14O4
InChi Key:
RQMBBMQDXFZFCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(OC(C)=O)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
4,4'-Diacetoxybiphenyl 99.0+%, TCI America™
CAS: 32604-29-8 Formule moléculaire: C16H14O4 Poids moléculaire (g/mol): 270.284 Numéro MDL: MFCD00035973 Clé InChI: RQMBBMQDXFZFCC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4,4'-diacetoxybiphenyl,1,1'-biphenyl-4,4'-diyl diacetate,acetic acid 4'-acetoxy-biphenyl-4-yl ester,4'-acetyloxy-1,1'-biphenyl-4-yl acetate,pubchem9095,4,4-diacetoxybiphenyl,acmc-1agcm,4,4'-diacetoxy-biphenyl,4,4'-biphenol diacetate,4,4'-biphenyldiyl diacetate CID PubChem: 604281 Nom IUPAC: [4-(4-acetyloxyphenyl)phenyl] acetate SMILES: CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)OC(=O)C