accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHClBrCl

CAS RN 3217-15-0

IUPAC Nor: 4-bromo-2,6-dichlorophenol
Synonymes: 4-bromo-2,6-dichlorophenol
Poids moléculaire (g/mol): 241.89
Formule moléculaire: C6H3BrCl2O
InChi Key: KGURSDWHGSLAPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(Cl)C=C(Br)C=C1Cl

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats