accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OPOH3CH3CCH3CH3H3CCH3OCH3CH3H3CH3CH3CCH3CH3H3CCH3

CAS RN 31570-04-4

IUPAC Nor: tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite
Synonymes: tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite
Poids moléculaire (g/mol): 646.94
Formule moléculaire: C42H63O3P
InChi Key: JKIJEFPNVSHHEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C1=CC=C(OP(OC2=CC=C(C=C2C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC2=CC=C(C=C2C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=C1)C(C)(C)C
Pourcentage de pureté 
  • (3)
Forme physique 
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats