CAS RN 30377-52-7
IUPAC Nor:
ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluorononanoate
Synonymes:
ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluorononanoate
Poids moléculaire (g/mol):
492.13
Formule moléculaire:
C11H5F17O2
InChi Key:
DRLDSHOYANTUND-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
Ethyl Heptadecafluorononanoate 98.0+%, TCI America™
CAS: 30377-52-7 Formule moléculaire: C11H5F17O2 Poids moléculaire (g/mol): 492.13 Numéro MDL: MFCD00039245 Clé InChI: DRLDSHOYANTUND-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Heptadecafluorononanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl Perfluorononanoate, Perfluorononanoic Acid Ethyl Ester CID PubChem: 121681 Nom IUPAC: ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluorononanoate SMILES: CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F