accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3FOFFFFFF

CAS RN 303186-20-1

IUPAC Nor: 4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-propyl-1,1'-biphenyl
Synonymes: 4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-propyl-1,1'-biphenyl
Poids moléculaire (g/mol): 428.35
Formule moléculaire: C22H15F7O
InChi Key: YJUHXJQZJUQYJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(C(F)=C1)C(F)(F)OC1=CC(F)=C(F)C(F)=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats