accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CO

CAS RN 2404-44-6

IUPAC Nor: 2-octyloxirane
Synonymes: 2-octyloxirane
Poids moléculaire (g/mol): 156.27
Formule moléculaire: C10H20O
InChi Key: AAMHBRRZYSORSH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCC1CO1
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)